Principaux documents
21744
Aiguilles Hamilton® pour seringues LT et TLL
KEL-F hub, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
6 EA
96,40 $
96,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 EA
96,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
96,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blunt tip Kel-F needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga (blunt tip)
Caractéristiques
KEL-F hub
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 90134
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Compatibilité
for use with Hamilton LT and TLL
Note de bas de page
Pour les injecteurs Rhéodyne (équivalent à la référence fabricant no. 7215).
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.