Principaux documents
Z420085
STAT-O-LOK quick-disconnect
male, for tubing i.d., 0.25
1 EA
110,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for tubing i.d. 0.25
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Catégories apparentées
Description générale
  • Chrome-plated brass connectors with slide locks are leak-free
  • Automatic shut-off when disconnected
  • Hose barb ends accept flexible tubing
  • Operate at temperatures to 82°C (180°F), pressures to 250psi, vacuum to 30μm
  • Delrin® valves provide dependable operation
  • Ideal for liquid and gas connectors in biomedical instrumentation and general industrial applications
Informations légales
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
STAT-O-LOK is a trademark of SP Scienceware, a division of SP