Principaux documents
Z186244
Sigma-Aldrich
Oxiclear disposable gas purifier
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
1 EA
522,00 $
522,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
522,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.51
522,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
L × diam.
5 1/2 in. × 2 in.
Description générale
In-line purifier removes oxygen from inert carrier gases down to less than 50 ppb. Will purify 4 to 5 standard cylinders of 300 ft3. Delivers 100 cc/s at a pressure drop of 0.3 psi. Tested to 125 psi up to 100°C. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Informations légales
Oxiclear is a trademark of Labclear
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable