22668-U
Kit de raccords Swagelok®
Synonyme(s) :
TM=["Swagelok"] Connection Set
683,00 $
About This Item
683,00 $
Produits recommandés
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales