21319-U
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Synonyme(s) :
Silver Nitrate Coated Silica Gel
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Gel de silice recouverte de 10 % AgNO3, pkg of 100 g bulk packing
Agence
suitable for EPA 1613
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 g bulk packing
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Taille des particules
60-200 mesh
Application(s)
food and beverages
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.