Documents
1.09060
Supelco
Solution d'acide chlorhydrique
c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonyme(s) :
Acide chlorhydrique solution, Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Solution d'acide chlorhydrique, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agence
reag. Ph. Eur.
reag. USP
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Conditionnement
Titripac® of
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
1.2 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d′étalonnage D-K-15185-01-00, qui est accrédité conformément à la DIN EN ISO/IEC 17025 pour l′analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques par le DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle), un organisme d'accréditation allemand. Le certificat d′accréditation est disponible sur la page www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Conditionnements Titripac® : toutes les références se terminant par "4000, 4003, 9010, 9013". Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/Titripac
Liaison
Remplace : HX0603A, HX0603A-8, HX0603A-6, HX0603A-3
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,0995 à 0,1005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, SRM 723), avec le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, étalon volumétrique (réf. 1.02408), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocoles
Method: Spectrophotometric Color Determination at 420 nm Zero adjustment For each measurement series, a zero adjustment is required. It is recommended to use the same cell for zero adjustment and for sample measurement. The zeroing procedure for the measurement series is automatically prompted by the instrument after entering the %RDS value.
Contenu apparenté
Le titrage est une méthode analytique permettant de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une solution de concentration connue. Le titrage Karl Fischer est une méthode spécifique largement utilisée pour déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits finis.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.