Principaux documents
209139
Sigma-Aldrich
Nitrate d′argent
Silver nitrate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
25 G
245,00 $
100 G
473,00 $
500 G
1 860,00 $
245,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
245,00 $
100 G
473,00 $
500 G
1 860,00 $
About This Item
Formule linéaire :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
245,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Limpidité de la solution
passes test
Impuretés
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le nitrate d'argent, aussi appelé sel d'argent(I) de l'acide nitrique, est un composé organique polyvalent, inodore, incolore ou blanc, couramment utilisé comme agent oxydant et cautérisant du fait de ses propriétés sclérosantes, déshydratantes et cautérisantes. Il sert souvent de catalyseur dans l'oxydation hydrolytique des organosilanes, qui produit des organosilanols et une grande quantité d'hydrogène. [1]
Application
Le nitrate d'argent peu être utilisé comme catalyseur :      
  • dans l'acylation de Friedel-Crafts de dérivés benzéniques pour synthétiser les cétones correspondantes.[2]     
  • dans l'oxydation hydrolytique d'organosilanes pour produire de l'hydrogène[3].
Il peut être employé pour préparer certains catalyseurs acides supportés utilisés dans diverses transformations organiques. Par exemple :      
  • Le catalyseur à base d'AgNO3–SiO2 permet de désaromatiser la spirocyclisation.[4]      
  • Le catalyseur polyaniline-AgNO3-PTSA (acide paratoluènesulfonique) permet de synthétiser des anti-β-aminocétones à partir d'aldéhydes aromatiques, d'amines aromatiques et de cyclohexanone par la réaction de Mannich à trois composants[5].
AgNO3 sert aussi de sel précurseur dans la synthèse de nanoparticules d'argent.[6]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Catalytic hydrogen evolution from hydrolytic oxidation of organosilanes with silver nitrate catalyst
Teo AKL and Fan WY
Royal Society of Chemistry Advances, 4(71), 37645-37648 (2014)
Synthesis and electrical properties of uniform silver nanoparticles for electronic applications
Chen D, et al.
J. Mater. Sci., 44(4), 1076-1081 (2009)
Convenient Method for the Friedel-Crafts Acylation of Benzene Derivatives Using Silver Nitrate as Catalyst
Rai KML, et al.
Synthetic Communications, 41(7), 953-955 (2011)
A Novel Polyaniline-Silver Nitrate-p-Toluenesulfonic Acid Salt as Recyclable Catalyst in the Stereoselective Synthesis of ?-Amino Ketones:?One-Pot? Synthesis in Water Medium
Palaniappan S and Rajender B
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(14-15), 2507-2514 (2010)
Hongyan Yang et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-01)
Antimicrobial resistance is currently an important concern, but there are few data on the co-presence of metal and antibiotic resistance in potentially pathogenic Escherichia coli entering the food chain from pork, which may threaten human health. We have examined the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review