Documents
54225-U
Supelco
Tubes SPE Discovery®Ag-Ion
bed wt. 750 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
Silver Ion SPE Tube
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Gamme de produits
Discovery®
Composition
bed wt., 750 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
benzenesulfonic acid bonding, Polymerically bonded, coated with silver ions
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore size
Capacité
less than or equal to 1 mg (total FAMEs)
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention:Phase normale (transfert de charge)
Compatibilité avec les matrices: Solvants organiques, huiles, et lipides
  • Développé pour le fractionnement des FAMEs sur la base de leur degré d′insaturation, et pour la résolution des isomères cis/trans
  • Les contre-ions Argent sont ancrés sur un support SCX par un procédé breveté afin d′offrir une résolution, une performance et une capacité optimales
  • Chaque lot est testé et contrôlé par rapport à la résolution cis/trans
Note de bas de page
Keywords: silver ion, silver nitrate, AgNO3
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Katsunori Anezaki et al.
Marine pollution bulletin, 113(1-2), 282-286 (2016-10-07)
We performed the first known study of polychlorinated biphenyls (PCBs) concentrations and patterns in the blubber and liver of a Hubbs' beaked whale. Samples were pretreated with Supelclean™ sulfoxide and Discovery® Ag-ION solid phase extraction cartridges to remove whale oil.
Hirofumi Goto et al.
Journal of oleo science, 61(2), 49-56 (2012-01-27)
We developed a novel pre-separation method of trans fatty acids (TFAs) using a silver-ion cartridge column and GC. As a preliminary study, a mixture of fatty acid methyl esters consisting of saturated, cis-unsaturated, and trans-unsaturated fatty acids was dissolved in
Taeho Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(44), 30449-30457 (2016-10-19)
A theranostic nanoparticle with biochemically triggered antibacterial activity is demonstrated. Metallic silver is deposited onto porous silicon nanoparticles (pSiNPs) by galvanic displacement. When aqueous diaminesilver ([Ag(NH