Z293032
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, C18-silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonyme(s) :
TLC Silica gel 60 RP-18 F254s, TLC Silica gel 60 RP-18 F254s, 25 Glass plates 20 x 20 cm
1 270,00 $
About This Item
1 270,00 $
Produits recommandés
Matériaux
C18-silica gel 60 matrix
glass support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.15389.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter