Documents
T4132
Sigma-Aldrich
Holo-transferrine human
≥98%
Synonyme(s) :
Sidérophiline, saturée en fer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Teneur en fer
1100-1600 μg/g
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Catégories apparentées
Description générale
La transferrine (TF) fait partie de la famille des glycoprotéines bilobées, qui se lient au fer ferrique. Les lobes N et C homologues de cette protéine contiennent un seul site de liaison au fer, présent dans une fente profonde. Le gène qui code pour la TF se trouve dans la région chromosomique 17q21.31 de l′homme.
Application
L′holo-transferrine humaine a été utilisée :
  • dans le test de formation de colonies
  • pour la capture et le recyclage de la transferrine dans des cellules HEK-293 (cellules rénales embryonnaires humaines) transfectées ou des cellules de moelle osseuse
  • dans la préparation de cellules lutéinisantes et non lutéinisantes de la granulosa
Actions biochimiques/physiologiques
Des études ont montré que le co-traitement de cellules du cancer du sein par l′holo-transferrine, qui augmente les taux de fer dans les cellules, avec des dérivés d′artémisine, augmente la mort cellulaire.
La transferrine est(TF) est la protéine sanguine responsable du transport du fer. Le fer est transporté dans le sérum en se liant à la transferrine circulante, qui se lie à son tour sur des récepteurs à la surface des cellules. Au pH extracellulaire alcalin de 7,4, la TF se lie à un ou deux ions ferriques. Les molécules de TF liées au fer peuvent se lier au récepteur dimérique à la transferrine (TfR). À ce pH, la transferrine dépourvue de fer n′est pas reconnue par le TfR. Ensuite, le complexe entier est internalisé par endocytose dans un processus dépendant du TfR. Au fur et à mesure que le pH diminue dans la cellule, le fer est libéré de la TF. Le complexe retourne alors sur la surface cellulaire et les molécules d′apo-TF se dissocient du récepteur.
Remarque sur l'analyse
Pureté déterminée par électrophorèse sur gel d′agarose.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Loss of Dynamin 2 GTP ase function results in microcytic anaemia.
Brown F, et al.
British Journal of Haematology, 178(4), 616-628 (2017)
Hypoxia-inducible factor 1 mediates hypoxia-enhanced synthesis of progesterone during luteinization of granulosa cells.
Yoshioka S, et al.
Journal of Reproduction and Development, 63(1), 75-85 (2017)
Nattawut Sinsuebphon et al.
Journal of biophotonics, 11(10), e201800037-e201800037 (2018-05-29)
Macroscopic fluorescence lifetime imaging (MFLI) has been proved to be an accurate tool to quantify Förster resonance energy transfer (FRET) lifetime-based assessment of receptor-ligand engagement in vitro and in vivo. Herein, we report on the quantitative comparison of MFLI for
Jiaping Zhou et al.
International journal of nanomedicine, 15, 7235-7249 (2020-10-17)
The early diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC) with ferritin heavy chain (Fth) modified by alpha-fetoprotein (AFP) promoter has been studied. However, no study has focused on the considerable upregulation and specific targeting effects of transferrin receptors (TfR) caused by the
Atypical serum transferrin isoform distribution in liver cirrhosis studied by HPLC, capillary electrophoresis and transferrin genotyping.
Arndt T, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 394(1-2), 42-46 (2008)