T2036
apo-Transferrine human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Sidérophiline, Transferrine humaine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Poids mol.
76-81 kDa
Concentration
~25 mM
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
HIV and HBsAg, source material tested negative
endotoxin, tested
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to culture human primary pancreatic endothelial cells, Het1As (non-tumorous esophagus cells), and immortalized human colonic epithelial cells (HCEC-1CT)
- to culture α mouse liver 12 (AML-12) (mature hepatocytes) cells
- as a source for human apo-transferrin for purification before crystallography
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3