MilliporeSigma
Passer à
91077C
Insuline, humaine recombinante
for research or for further manufacturing use, dry powder
Synonyme(s) :
Insuline sodium salt human, Insuline hr
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
276,00 $
250 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
526,00 $
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 470,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 820,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
8 760,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
EC Number:
234-279-7
MDL number:
276,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​
Demander un échantillon
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
dry powder
potency
≥27.5 units per mg
quality
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
solubility
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
L′insuline humaine recombinante (hr) est identique à la séquence humaine endogène en termes de fonction et de structure. Cette hormone est constituée de deux chaînes polypeptidiques, la chaîne A (21 acides aminés) et la chaîne B (30 acides aminés), qui sont liées de manière covalente par des ponts disulfure entre des résidus cystéine. Cette insuline humaine génétiquement modifiée est une molécule de séquence complète obtenue par une technologie d'ADN recombinant dans de la levure de boulanger.
Application
Les suppléments pour milieu sans sérum tels que l′insuline sont essentiels à la croissance sur le long terme des lignées cellulaires mammifères couramment utilisées. L′absence d′insuline dans un milieu peut perturber la morphologie et la vitesse de croissance des cellules.
  • L′insuline humaine recombinante a été utilisée dans des milieux d′induction adipogène de cellules souches mésenchymateuses.
  • Elle a été employée comme supplément à des milieux de culture de cellules épithéliales des voies respiratoires.
  • Elle a été ajoutée à des milieux de culture pour la différenciation de cellules, dans un essai de translocation de GLUT4 (transporteur de glucose de type 4) et pour étudier l′interaction de l′insuline avec le récepteur de l′insuline par résonance plasmonique de surface.
Biochem/physiol Actions
Hormone polypeptidique à deux chaînes produite par les cellules β des îlots de Langerhans. Son poids moléculaire est d′environ 5800 Da. Les chaînes α et β sont reliées par deux ponts disulfure interchaîne. La chaîne α contient un pont disulfure intrachaîne. L′insuline régule l'absorption, l'utilisation et le stockage par les cellules du glucose, des acides aminés et des acides gras et inhibe la dégradation du glycogène, des protéines et des graisses.
Other Notes
InChI : 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-400-113-180(307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137)213(354)274-109-196(342)280-177(110-323)239(380)301-173(100-145-106-270-120-276-145)233(374)293-165(91-126(13)14)237(378)315-202(128(17)18)247(388)287-157(73-80-198(345)346)215(356)277-133(25)210(351)289-160(86-121(3)4)224(365)296-169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)229(370)292-164(90-125(11)12)236(377)316-203(129(19)20)250(391)311-181(114-401-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
11376497001I0908I3536
description
for research or for further manufacturing use, dry powder
description
recombinant (yeast)
description
meets USP testing specifications
description
recombinant, expressed in yeast, γ-irradiated, suitable for cell culture
form
dry powder
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
solid
form
lyophilized powder
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
impurities
-
impurities
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
potency
≥27.5 units per mg
potency
-
potency
≥27.5 units/mg (dry)
potency
≥25 USP units per mg
UniProt accession no.
P01308
UniProt accession no.
P01308
UniProt accession no.
P01308
UniProt accession no.
P01308
solubility
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)