Principaux documents
90190
Sigma-Aldrich
Transferrin from human blood plasma
≥95% (GE)
Synonyme(s) :
Human transferrin, Siderophilin
100 MG
297,00 $
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
297,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human plasma
Essai
≥95% (GE)
Forme
powder or crystals
Poids mol.
Mr ~79550
Technique(s)
tissue culture: suitable
Impuretés
≤0.01% iron traces (AAS)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow or pink
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Application
Transferrin is an important supplement in serum-free tissue culture media.
Actions biochimiques/physiologiques
Transferrin is glycoprotein, approx. 80 kDa, with two binding sites for iron. It transports iron from its primary store in the liver to tissues that require iron, primarily bone marrow and spleen, but also brain. It binds Fe3+ extremely tightly (Kdiss 10-30 to 10-27), protecting against oxidant effects of free plasma iron.
Autres remarques
Review: Iron transport and storage[1][2]
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
B. Gorinsky
Adv. Red Blood Cell Biol., D.J. Weatherall et al., eds., 7-7 (1981)
U R Goonetilleke et al.
mBio, 3(2) (2012-03-15)
Pneumococcal meningitis can lead to death or serious neurological sequelae as a result of the host inflammatory response. We investigated the association between host response protein expression and outcome in patients with pneumococcal meningitis. Cerebrospinal fluid (CSF) was obtained from
Iron transport and storage.
R R Crichton et al.
European journal of biochemistry, 164(3), 485-506 (1987-05-04)
Melissa Pynnonen et al.
PLoS pathogens, 7(7), e1002104-e1002104 (2011-07-14)
Staphylococcus aureus nasal colonization is an important risk factor for community and nosocomial infection. Despite the importance of S. aureus to human health, molecular mechanisms and host factors influencing nasal colonization are not well understood. To identify host factors contributing
Jieru E Lin et al.
Cancer research, 76(2), 339-346 (2016-01-17)
Obesity is a well-known risk factor for colorectal cancer but precisely how it influences risks of malignancy remains unclear. During colon cancer development in humans or animals, attenuation of the colonic cell surface receptor guanylyl cyclase C (GUCY2C) that occurs