T8158
Transferrine human
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Sidérophiline, partiellement saturée
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98%
Forme
powder
Concentration
~25 mM
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Description générale
Application
- pour incuber des cellules de tubule proximal humaines (HKC) - 8 avec IgG pour examiner la spécificité de l′albumine
- comme complément dans les milieux avec ou sans sérum pour la culture des cellules de thyroïde humaines
- comme glycoprotéine cible pour développer une méthode d′hydrazinolyse
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.