S5261
Sodium selenite
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Synonyme(s) :
Selenious acid, Sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (inorganic)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
>350 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.