10652202001
Roche
Transferrin
from human serum
Synonyme(s) :
serum glycoprotein, transferrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 20 mL (30 mg/ml)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
clear red
Solubilité
water: miscible
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Transferrin from human serum has been used as a supplement in:
- differentiation medium
- keratinocyte medium
- haemogenic endothelium culture medium
- embryoid-body medium
- blast colony forming cell-culture medium
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
endothelial to hematopoietic transition.