Principaux documents
A5707
Sigma-Aldrich
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate
≥80%
Synonyme(s) :
Sodium N-[[[(4S)-4-amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartate (2:1)
10 MG
67,60 $
50 MG
281,00 $
250 MG
929,00 $
67,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
67,60 $
50 MG
281,00 $
250 MG
929,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N4Na2O6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.24 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥80%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CCCNC(=N)N[C@@H](CC([O-])=O)C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H18N4O6.2Na.H2O/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-;;;/m0.../s1
Clé InChI
UCTAVRCIKYVVFI-VDBFCSKJSA-L
Application
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate has been used in the spectrophotometric measurement of argininosuccinate lyase (ASL) enzymatic activity in cell extracts.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Liyan Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34599-34611 (2013-10-19)
Argininosuccinic aciduria (ASA) is an autosomal recessive urea cycle disorder caused by deficiency of argininosuccinate lyase (ASL) with a wide clinical spectrum from asymptomatic to severe hyperammonemic neonatal onset life-threatening courses. We investigated the role of ASL transcript variants in