SCJ4600014
CF™ 488A amine
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), ≥90% (TLC)
380,00 $
About This Item
380,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~597 g/mol
Solubilité
DMSO: soluble
ε (coefficient d'extinction)
70000 at 490 nm
Rapport des absorbances
A280/490 nm 0.1
Fluorescence
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable