910147
Fluorescein Azide
≥95%
Synonyme(s) :
4-((3-Azidopropyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoesäure, 6-Carboxyfluorescein Azide, 6-FAM azide, N-(3-azidopropyl)-3′,6′-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9′-xanthene]-6-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)