Principaux documents
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
1 MG
136,00 $
5 MG
547,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
136,00 $
5 MG
547,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H33N3O8
Poids moléculaire :
587.62
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Application
Rhodamine 110 conjugated terminal alkyne. Can be used to detect or label azide containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition.
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.