SCJ4600045
CF™ 647 amine
suitable for fluorescence
388,00 $
About This Item
388,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
~969 g/mol
ε (coefficient d'extinction)
240000 at 650 nm
Rapport des absorbances
A280/650 nm 0.03
Fluorescence
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable