This material is manufactured by ATTO-Tec, who provides only a structure of the parent ATTO 488. See below for an image of this structure, as well as a rendition of the NHS-ester published in the material PubChem profile:
41698
Atto 488 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Atto 488
122,00 $
About This Item
122,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
Absorption UV
λ: 501-507 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Strong Absorption.
- High Fluorescence quantum yield.
- High Photostability.
- Excellent water solubility.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Hi, could you indicate the structure of Atto 488 NHS ester? Thanks