SAB4300738
Anti-Collagen IV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ALPHA-1 CHAIN ARRESTEN, COL4A1 NC1 domain, COLLAGEN OF BASEMENT MEMBRANE, alpha 1 type IV collagen preproprotein, collagen IV alpha-1 polypeptide
440,00 $
About This Item
440,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
160 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001836.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL4A1(1282)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable