P4170
Iodure de propidium
≥94.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénanthridinium diiodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
220-225 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation