Principaux documents
AB769
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-collagène de type IV
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anti-Anti-BSVD, Anti-Anti-BSVD1, Anti-Anti-COL4A1s, Anti-Anti-PADMAL, Anti-Anti-RATOR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
DB
ELISA
ICC
IHC
Espèces réactives:
human, bovine, mouse
Technique(s):
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
citations:
152
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, bovine, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Adéquation
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL4A1(1282)
Spécificité
Reconnaît le collagène de type IV humain et bovin, comme le montrent les tests ELISA. Moins de 10 % de réactivité croisée avec le collagène de type I, II, III, V et VI. Peut présenter une réactivité vis-à-vis du collagène de type IV d'autres espèces. La référence AB769 n'a pas été testée avec d'autres protéines de la matrice extracellulaire (laminine ou fibronectine par exemple).
Immunogène
Collagène placentaire de type IV humain et bovin
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Dot blotting et slot blotting : Dilution au 1/100-1/500e.
ELISA : Dilution au 1/1000-1/4000e.
Immunohistochimie indirecte (sur coupes congelées uniquement) : Dilution au 1/10-1/40e.
Immunocytochimie : Dilution au 1/10-1/20e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Détectez le collagène de type IV avec cet anticorps anti-collagène de type IV, dont l'utilisation a été validée en DB, ELISA, IC et IH.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. Avant purification, les antisérums ont subi une adsorption avec du collagène de type I, II, III, V et VI immobilisé sur une résine Sepharose 4B. En solution dans une solution saline tamponnée au borate à pH 8,2, sans azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoins
Témoin positif : tissus rénaux, musculaires, tendineux et spléniques
Témoin négatif : neurones/cellules gliales
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Abigail L Mackey et al.
Skeletal muscle, 7(1), 24-24 (2017-11-09)
While muscle regeneration has been extensively studied in animal and cell culture models, in vivo myogenesis in adult human skeletal muscle has not been investigated in detail. Using forced lengthening contractions induced by electrical stimulation, we induced myofibre injury in
Christian G M van Dijk et al.
Circulation. Heart failure, 9(4), e002760-e002760 (2016-04-09)
The combination of cardiac and renal disease driven by metabolic risk factors, referred to as cardiorenal metabolic syndrome (CRMS), is increasingly recognized as a critical pathological entity. The contribution of (micro)vascular injury to CRMS is considered to be substantial. However
Localization of AQP5 during development of the mouse submandibular salivary gland.
Larsen, HS; Aure, MH; Peters, SB; Larsen, M; Messelt, EB; Kanli Galtung, H
Journal of Molecular Histology null
The histone methyltransferase Setd8 acts in concert with c-Myc and is required to maintain skin.
Driskell, I; Oda, H; Blanco, S; Nascimento, E; Humphreys, P; Frye, M
The Embo Journal null
Francisco Caiado et al.
PloS one, 3(11), e3752-e3752 (2008-11-19)
Bone marrow (BM) derived vascular precursor cells (BM-PC, endothelial progenitors) are involved in normal and malignant angiogenesis, in ischemia and in wound healing. However, the mechanisms by which BM-PC stimulate the pre-existing endothelial cells at sites of vascular remodelling/recovery, and