MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Documents
A2547
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-α-actine de muscle lisse
clone 1A4, ascites fluid
Synonyme(s) :
SMA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using smooth muscle cells
indirect immunofluorescence: 1:400 using blood vessels in sections of human appendix
western blot: suitable using smooth muscle cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Description générale
Cet anticorps (également appelé anticorps anti-α-Sm-1) est spécifique de l'unique isoforme de l'α-actine du muscle lisse. Il réagit spécifiquement avec l'α-actine du muscle lisse lors de tests d'immunoblotting et marque les cellules de muscle lisse sur des coupes histologiques congelées ou fixées au formol et incluses en paraffine.
Les actines sont des protéines du cytosquelette qui régulent la motilité cellulaire. Plusieurs protéines de squelette, de signalisation et de liaison à l'actine régulent les interconversions entre les actines F filamenteuses et les actines G monomériques. Les propriétés immunologiques et physiques des actines cellulaires sont très similaires entre différentes espèces. Par conséquent, l'utilisation d'un anticorps monoclonal anti-actine constitue un outil spécifique intéressant pour l'étude de la localisation, de la structure et de la fonction des actines. L'actine 2 (ACTA2), actine du muscle lisse, est codée sur le chromosome humain 10q23.31.
L'anticorps monoclonal anti-α-actine de muscle lisse se lie à l'actine humaine, de souris, de rat, de bovin, de poulet, de grenouille, de chèvre, de cobaye, de lapin, de chien, de mouton et de serpent.
L'anticorps monoclonal anti-α-actine de muscle lisse (isotype IgG2a de souris) provient de l'hybridome produit par la fusion de cellules de myélome de souris et de splénocytes d'une souris immunisée. Le décapeptide de synthèse NH2-terminal de l'α-actine du muscle lisse couplé à l'hémocyanine de patelle (KLH) a été utilisé comme agent immunogène. L'isotype est déterminé à l'aide du kit ImmunoType® de Sigma (réf. article Sigma ISO-1) et par immunodiffusion double à l'aide de réactifs d'isotypage d'anticorps monoclonaux de souris (réf. article Sigma ISO-2).
Spécificité
L'anticorps monoclonal anti-α-actine de muscle lisse est spécifique de l'unique isoforme de l'α-actine. Il réagit spécifiquement avec une actine du muscle lisse par immunoblotting et marquage par immunofluorescence indirecte de coupes histologiques congelées ou fixées au formol et incluses en paraffine. Cet anticorps peut être utilisé pour la localisation immunocytochimique de l'α-actine de muscle lisse par différentes techniques : immunoperoxydase, immunofluorescence, ELISA ou immunoblotting. Cet anticorps réagit avec l'α-actine humaine, de souris, de rat, de bovin, de poulet, de grenouille, de chèvre, de cobaye, de lapin, de chien, de mouton et de serpent.
Immunogène
Décapeptide de synthèse N-terminal de l'α-actine du muscle lisse.
Application
Des coupes incluses en paraffine de greffons de tissus testiculaires de rat ont été colorées par immunohistochimie (IHC) à l'aide de l'anticorps monoclonal de souris anti-actine de muscle lisse.
Des tissus cardiaques de souris colorés au x-gal ont été analysés par IHC à l'aide de l'anticorps primaire monoclonal de souris anti-actine de muscle lisse afin d'identifier les myofibroblastes.
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-actine de muscle lisse a été utilisé dans des analyses par western blotting réalisées avec des homogénats de rein entier sur des cellules de cancer de la thyroïde anaplasique humaines. Il a également été utilisé dans des dosages immunohistochimiques réalisés sur des coupes histologiques de souris, des coupes de foie et des coupes d'utérus.
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-actine de muscle lisse a été utilisé dans la détection par immunofluorescence de l'actine 2 dans les fibroblastes mammaires.
Une immunocytochimie a été réalisée sur des cellules de muscle lisse d'aortes de bovin à l'aide de l'anticorps monoclonal anti-ACTA2. Les cellules ont d'abord été cultivées sur des lamelles de verre, puis fixées dans 50 % d'acétone/EtOH pendant 10 minutes à 4 °C.
Actions biochimiques/physiologiques
L'actine est l'une des protéines les plus conservées chez les eucaryotes. Chez les mammifères et les oiseaux, elle est exprimée sous six isoformes caractérisables par électrophorèse et analyse de la séquence d'acides aminés. Quatre de ces six isoformes sont des marqueurs de différenciation des tissus musculaires. Les isoformes de l'actine présentent une homologie de séquence globale de plus de 90 %, mais cette homologie n'est que de 50 % à 60 % au niveau de leurs 18 résidus NH2-terminaux. La région NH2-terminale de l'actine s'avère constituer une région antigénique majeure et peut entrer en jeu dans les interactions entre l'actine et d'autres protéines telles que la myosine. Des études ont montré que la proportion relative des isoformes de l'actine varie dans les muscles lisses de différents organes et qu'elle évolue, dans une même population de cellules de muscle lisse, en fonction du stade de développement, des situations pathologiques et des conditions de culture.
Des mutations de l'actine 2 sont associées à un dysfonctionnement des muscles lisses des artères et sont impliquées dans la survenue de maladies coronariennes. Des mutations de l'ACTA2 favorisent la déchirure et l'élargissement de l'aorte dans les anévrismes de l'aorte thoracique (TAAD).
Forme physique
Cet anticorps se présente sous la forme d'un liquide d'ascite contenant de l'azide de sodium 15 mM en tant qu'agent conservateur.
Stockage et stabilité
En cas d'utilisation en continu, conserver le produit entre 2 °C et 8 °C pendant un mois maximum. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il est déconseillé de procéder à des congélations/décongélations répétées. Si une légère turbidité apparaît lors d'un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Autres remarques
Pour consulter notre guide de sélection d'anticorps anti-actine, rendez-vous sur www.sigmaaldrich.com/actin.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yijie Jia et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 27(8), 1452-1466 (2019-06-19)
Albumin absorbed by renal tubular epithelial cells induces inflammation and plays a key role in promoting diabetic kidney disease (DKD) progression. Macrophages are prominent inflammatory cells in the kidney, and their role there is dependent on their phenotypes. However, whether
Mammalian actins: isoform-specific functions and diseases.
Brigitte MJ
The Actin Cytoskeleton, 1-37 (2016)
Mutations in smooth muscle alpha-actin (ACTA2) cause coronary artery disease, stroke, and Moyamoya disease, along with thoracic aortic disease.
Guo DC, et al.
American Journal of Human Genetics, 84(5), 617-627 (2009)
Thrombospondin-1 Silencing Down-Regulates Integrin Expression Levels in Human Anaplastic Thyroid Cancer Cells with BRAFV600E: New Insights in the Host Tissue Adaptation and Homeostasis of Tumor Microenvironment.
Duquette M, et al.
Frontiers in Endocrinology, 4, 189-189 null
Differential changes in 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase and prostaglandin H synthase (types I and II) in human pregnant myometrium.
Giannoulias D, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 87(3), 1345-1352 (2002)