Principaux documents
L2020
Sigma-Aldrich
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 0.2 μm filtered, liquid, 1-2 mg/mL, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Laminine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Laminine from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
aqueous solution
Poids mol.
A subunit 400 kDa
B1 subunit 210 kDa
B2 subunit 200 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg
Concentration
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
1‑2 μg/cm2
Impuretés
Microbial Contamination, passes test
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Spécificité de la liaison
Peptide Source: Collagen
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
Les laminines sont des glycoprotéines d'adhérence non collagéniques d'un poids moléculaire substantiel. Ce sont des protéines du type hétérotrimère contenant trois polypeptides liés par des disulfures appelés chaînes α, β et γ. Les multiples domaines polypeptidiques des laminines peuvent se lier à de nombreux récepteurs à la surface des cellules, notamment plusieurs dimères d'intégrines, le dystroglycane et les syndécanes, ainsi que d'autres composants de la MEC. Cette glycoprotéine trimérique multi-domaine de la matrice extracellulaire est le principal constituant de la lame basale qui intervient dans l'adhérence, la prolifération et la différentiation.
Application
La laminine favorise la croissance et la différenciation de nombreux types de cellules, dont les cellules épithéliales, endothéliales, neuronales, musculaires et hépatiques. Il est recommandé de l'utiliser comme substrat de culture cellulaire à raison de 1 à 2 μg/cm2. Sa concentration optimale dépend du type de cellule ainsi que des objectifs de la recherche ou de l'application.
Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane has been used in:
  • insulin-producing cell (IPC) differentiation.
  • Infection inhibition assays.
  • Proliferation Assay.
Actions biochimiques/physiologiques
Laminin proteins are integral components of structural scaffolding in animal tissues. They associate with type IV collagen via entactin and perlecan and bind to cell membranes through integrin receptors, dystroglycan glycoprotein complexes and Lutheran blood group glycoproteins. Laminin has active domains for collagen binding, cell adhesion, heparin binding, and neurite outgrowth fragment.
Composants
Laminin is an extracellular matrix multidomain trimeric glycoprotein, and is the main non-collagenous component of basal lamina that supports adhesion, proliferation and differentiation. Laminin is composed of both A, B1 and B2 chains, which are connected by many disulfide bonds. This laminin product was isolated from mouse Engelbreth-Holm-Swarm tumor.
Attention
It is recommended to store this product in working aliquots at -20°C.
Notes préparatoires
Ce produit est fourni à une concentration de 1 à 2 mg/ml dans du Tris-HCl 50 mM, avec du NaCl 150 mM. Il est filtré sur un filtre de 0,2 μm. Décongeler lentement avant utilisation, entre 2 °C et 8 C, afin d'éviter la gélification de la solution. Pour utiliser ce produit comme revêtement, le diluer dans une solution saline équilibrée, appliquer le plus petit volume possible sur la surface de culture et incuber à 37 °C pendant deux heures. Laver 3 fois au PBS avant de déposer les cellules. Les revêtements de laminine se conservent pendant un mois entre 2 °C et 8 °C.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Serotype-specific entry of dengue virus into liver cells: identification of the 37-kilodalton/67-kilodalton high-affinity laminin receptor as a dengue virus serotype 1 receptor.
Thepparit C and Smith DR.
Journal of Virology, 78(22), 12647-12656 (2004)
Agnese Loda et al.
Nature communications, 8(1), 690-690 (2017-09-28)
Xist is indispensable for X chromosome inactivation. However, how Xist RNA directs chromosome-wide silencing and why some regions are more efficiently silenced than others remains unknown. Here, we explore the function of Xist by inducing ectopic Xist expression from multiple
Axonal pathfinding: Extracellular matrix role
Letourneau, P
Encyclopedia of Neuroscience, 1, 1139-1145 (2009)
Mitogenic activity of laminin on human melanoma and melanocytes: different signal requirements and role of beta 1 integrins.
Mortarini R, et al.
Cancer Research, 55(20), 4702-4710 (1995)
The laminin family
Monique Aumailley
Journal of Separation Science, 7(1), 48-55 (2013)
Articles
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Afficher tout
Protocoles
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.