MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Documents
ABT1487
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-alpha-actine, muscle lisse
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Actin, aortic smooth muscle, Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Description générale
L'actine du muscle lisse aortique (UniProt : P62736 ; Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein) est codée par le gène ACTA2, également appelé AAT6, ACTSA, ACTVS, GIG46 et MYMY5 (Gene ID 59), chez l'être humain. Les actines sont des protéines globulaires multifonctionnelles qui sont les unités de base des microfilaments cytosquelettiques ; elles font partie des protéines les plus conservées chez les eucaryotes. Il existe six types d'actines. L'alpha-actine du muscle squelettique est codée par le gène ACTA1, l'alpha-actine du muscle lisse par le gène ACTA2, la bêta-actine cytoplasmique par le gène ACTB, l'alpha-actine du muscle cardiaque par le gène ACTC1, la gamma-actine cytoplasmique par le gène ACTG1, et la gamma-actine du muscle lisse par le gène ACTG2 (également appelé ACTA3). Bien que les actines présentent plus de 90 % d'homologie sur l'ensemble de la séquence, leurs isoformes ont un profil d'expression spatial, temporel et histospécifique, et seulement 50 % à 60 % d'homologie au niveau des résidus N-terminaux. Les β et γ-actines cytoplasmiques seraient présentes dans toutes les cellules, alors que les quatre autres isoformes sont généralement présentes dans des types de tissus musculaires adultes spécifiques. Les actines se présentent sous différents états structuraux selon les conditions ioniques du milieu ou leurs interactions avec des ligands protéiques. Les formes oligomères et polymères que prennent les molécules d'actine dépendent de la conformation adoptée par chacune d'elles.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal cible la séquence N-terminale spécifique de l'alpha-actine du muscle lisse (ACTA2), mais pas l'alpha-actine du muscle squelettique (ACTA1), la bêta-actine cytoplasmique (ACTB), l'alpha-actine du muscle cardiaque (ACTC1), la gamma-actine cytoplasmique (ACTG1) ni la gamma-actine du muscle lisse (ACTG2/ACTA3).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant à la séquence C-terminale de l'alpha-actine du muscle lisse humaine.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : Une concentration de 5,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de visualiser l'alpha-actine du muscle lisse dans des fibroblastes NIH/3T3, des cellules HUVEC, des cellules A431 et des cellules HeLa.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de visualiser les cellules de muscle lisse sur des coupes histologiques d'utérus humain.
Analyse par immunoprécipitation : 10 µg d'un lot représentatif ont permis d'immunoprécipiter l'alpha-actine du muscle lisse dans 500 µg de lysat de myoblastes de souris C2C12.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-alpha-actine du muscle lisse est un anticorps dirigé contre l'alpha-actine pour une utilisation en western blotting, en immunohistochimie, en immunocytochimie et en immunoprécipitation.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de myoblastes de souris C2C12.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,25 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'alpha-actine du muscle lisse dans 10 µg de lysat de myoblastes de souris C2C12.
Description de la cible
Poids observé : ~42 kDa.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zaki Hakami et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 301(11), 1820-1833 (2018-10-06)
Although minor salivary glands play a significant functional role in the oral cavity, their developmental morphology and cell differentiation has been scarcely studied. This study aimed to describe the development of rat palatine glands with regard to the ultrastructural morphology
Christopher L Robinson et al.
Nature communications, 9(1), 2090-2090 (2018-05-31)
Evidence of male-to-female sexual transmission of Zika virus (ZIKV) and viral RNA in semen and sperm months after infection supports a potential role for testicular cells in ZIKV propagation. Here, we demonstrate that germ cells (GCs) are most susceptible to
Virender Kumar et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(12), 2798-2811 (2018-10-06)
Trans-differentiation of quiescent hepatic stellate cells (HSCs) into active myofibroblasts secretes excess amounts of extracellular matrix (ECM) proteins. miR-29b1 has the potential to treat liver fibrosis, because it targets several profibrotic genes. We previously demonstrated that miR-29b1 and the hedgehog
David Carr et al.
Breast cancer research : BCR, 24(1), 40-40 (2022-06-11)
The Bcl-3 protein is an atypical member of the inhibitor of -κB family that has dual roles as a transcriptional repressor and a coactivator for dimers of NF-κB p50 and p52. Bcl-3 is expressed in mammary adenocarcinomas and can promote
Virender Kumar et al.
Theranostics, 9(25), 7537-7555 (2019-11-07)
Rationale: Hedgehog (Hh) pathway plays an essential role in liver fibrosis by promoting the proliferation of hepatic stellate cells (HSCs) by enhancing their metabolism via yes-associated protein 1 (YAP1). Despite the presence of several inhibitors, Hh signaling cannot be controlled