R4526
Reference Dye for Quantitative PCR
100 ×, solution
Synonyme(s) :
Reference dye for qPCR, ROX
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Utilisation
sufficient for ≥600 reactions
Concentration
100 ×
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of mastermix for real time-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR)
- as a component of the reaction mixture for detection of Clostridium difficile by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
- for analyzing the degree of cellular DNA contamination by qPCR
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protocoles
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Notre protocole de qPCR avec SYBR Green est conçu pour quantifier précisément l'expression génique ou des réactions de RT-PCR.