M8787
Chlorure de magnésium solution
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Synonyme(s) :
PCR optimization
About This Item
Produits recommandés
Qualité
PCR Reagent
Niveau de qualité
200
300
Forme
liquid
Conditionnement
vial of 1.5 mL
Concentration
25 mM±1 mM
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)
- amplification mixture in an inter simple sequence repeats (ISSR)-PCR
- reaction buffer in 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) PCR amplification and restriction analysis (ITS-PCR-RFLP)
- PCR master mix for quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT PCR) to amplify reversely transcribed cDNA
- reaction mix for RT-PCR to assess the gene expression
Adéquation
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocoles
Notre protocole de qPCR avec SYBR Green est conçu pour quantifier précisément l'expression génique ou des réactions de RT-PCR.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Contenu apparenté
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield