MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
D9542
Sigma-Aldrich
DAPI
for nucleic acid staining
Synonyme(s) :
4′,6-Diamidino-2-phénylindole dihydrochloride, 2-(4-Amidinophényl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.25
Numéro Beilstein :
4894417
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.52
Qualité
for molecular biology
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
transfection: suitable
Solubilité
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (coefficient d'extinction)
30 at 263 nm in H2O at 1 mM
Fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Clé InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le DAPI (dichlorhydrate de 4′,6-Diamidino-2-phénylindole) est un colorant fluorescent capable de pénétrer dans les cellules et de se lier à l′ADN.
heat or sonication may be required. Solutions stored in the dark at room temperature or 4 °C should be stable for 2 to 3 weeks.
Application
Adapté aux applications suivantes :
  • Coloration de l′ADN dans des gels d′agarose
  • Analyse des modifications de l′ADN lors de l′apoptose
  • Détection des mycoplasmes
  • Photofootprinting de l′ADN
  • Coloration par immunofluorescence des cellules
Le DAPI a été utilisé :
  • pour la surveillance rapide de la contamination microbiologique
  • dans la technique de coloration des bandes de chromosomes
  • pour la détection des cellules apoptotiques
  • en microscopie à fluorescence, pour suivre le mouvement de la protéine DisA (DNA integrity scanning protein) sur l′ADN de Bacillus subtilis
  • pour colorer les grains de pollen matures (0,5 mg/ml)
Le DAPI est nettement plus sensible que le bromure d′éthidium pour marquer l′ADN dans les gels d′agarose. Il peut être utilisé dans le photofootprinting de l′ADN, pour détecter les sondes hybridées dans les applications sur membranes en permettant la visualisation spécifique des complexes double-brins, et pour évaluer les changements de l′ADN et de son contenu lors de l′apoptose par cytométrie en flux. La coloration par DAPI est également une méthode sensible et spécifique de détection des mycoplasmes.
Actions biochimiques/physiologiques
Sonde fluorescente pour l′ADN qui se lie dans le petit sillon, capable de pénétrer dans les cellules. Se lie au petit sillon d′ADN double brin (préférentiellement à l′ADN riche en AT), formant un complexe stable dont l′intensité de fluorescence est environ 20 fois plus élevée que celle du DAPI non lié.
Attention
Protéger de la lumière.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yan Li et al.
Toxicology letters, 154(3), 225-233 (2004-10-27)
Excessive exposure to synthetic and endogenous estrogens has been associated with the development of cancer in several tissues including the breast. 4-Hydroxyequilenin (4-OHEN), a major catechol metabolite of equine estrogens present in Premarin, an estrogen replacement formulation, has been shown
Michal Bejerano-Sagie et al.
Cell, 125(4), 679-690 (2006-05-23)
In response to DNA damage, cells activate checkpoint signaling cascades to control cell-cycle progression and elicit DNA repair in order to maintain genomic integrity. The sensing and repair of lesions is critical for Bacillus subtilis cells entering the developmental process
S Ituarte et al.
Genetica, 122(2), 199-206 (2004-12-22)
Male karyotype and meiosis of Tenagobia fuscata (Corixoidea, Micronectidae) are studied. The species possesses a male diploid chromosome number 2n = 28 + XY, holokinetic chromosomes, absence of m chromosomes and an achiasmatic male meiosis. Autosomes divide pre-reductionally while the
J Kapuscinski
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 70(5), 220-233 (1995-09-01)
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a DNA-specific probe which forms a fluorescent complex by attaching in the minor grove of A-T rich sequences of DNA. It also forms nonfluorescent intercalative complexes with double-stranded nucleic acids. The physicochemical properties of the dye and
Christy A Itoga et al.
The Journal of comparative neurology, 527(15), 2474-2487 (2019-03-13)
Corticotropin-releasing hormone (CRH) is an essential, evolutionarily-conserved stress neuropeptide. In addition to hypothalamus, CRH is expressed in brain regions including amygdala and hippocampus where it plays crucial roles in modulating the function of circuits underlying emotion and cognition. CRH+ fibers
Articles
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Afficher tout
Protocoles
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
Contenu apparenté
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.