01494
Nancy-520
suitable for RT-PCR, ≥95.0% (HPCE)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPCE)
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Solubilité
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
In addition, Nancy-520 can be used to determine dsDNA concentrations in solution, with a linear range between 0 - 2 μg/ml of DNA. Nancy 520
Nancy-520 has been used successfully in PCR (Real time-PCR) applications.
Nancy 520
Greener alternative to Ethidium bromide.
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - Solvent
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation