Documents
S4438
Sigma-Aldrich
JumpStart Taq ReadyMix avec SYBR® Green
for quantitative PCR, MgCI2 in buffer
Synonyme(s) :
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 500 reactions
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
Technique(s)
qPCR: suitable
Entrée
purified DNA
Adéquation
suitable for (quantitative PCR)
Application(s)
agriculture
Compatibilité
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900 HT
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
for use with ABI 5700
Méthode de détection
SYBR® Green
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le colorant SYBR® Green I convient parfaitement à la quantification de tout type de séquence d'ADN. Il se fixe à l'ADN double brin et la détection est réalisée par la mesure de l'augmentation de la fluorescence au fur et à mesure des cycles.
Le mélange maître JumpStart Taq ReadyMix avec SYBR® Green allie les performances de l'anticorps anti-Taq JumpSart pour PCR à démarrage à chaud avec détection au SYBR® Green I, et la simplicité d'utilisation d'une solution ReadyMix. Ce mélange prêt à l'emploi, composé de colorant SYBR® Green I, de Taq polymérase JumpStart, de désoxynucléotides purs à 99 % et d'un tampon de réaction, se présente sous la forme d'une solution concentrée 2 × pour une plus grande facilité d'utilisation. Il suffit d'ajouter 25 μl de la solution concentrée 2× à un mélange contenant la matrice d'ADN et les amorces dans de l'eau. L'anticorps anti-Taq JumpSart inactive l'ADN polymérase à température ambiante. Lorsque la température passe au-dessus de 70 °C pendant la première étape de dénaturation du thermocyclage, le complexe se dissocie et la polymérase devient totalement active. La Taq ADN polymérase JumpStart empêche les amplifications non spécifiques, ce qui améliore la précision des valeurs de CT.
Application
JumpStart Taq ReadyMix avec SYBR® Green a été utilisé :
  • en PCR quantitative (qPCR) pour amplifier une zone unique de conservation parmi tous les variants des gènes de la protéine basique de la myéline (mbp), de SRY-Box 10 (sox10) et de la β-actine.
  • en PCR quantitative en temps réel pour détecter l'accumulation du produit de PCR lors de chaque cycle d'amplification.
  • lors d'amplifications par qPCR de routine d'une matrice d'ADN et d'une matrice d'ADNc.
  • pour amplifier de l'ARN par PCR quantitative en temps réel après transcription inverse (qRT-PCR).
Caractéristiques et avantages
  • Tous les avantages d'une PCR à démarrage à chaud avec inactivation par un anticorps et détection au SYBR® Green dans un mélange ReadyMix : la solution idéale pour les applications à haut débit (il suffit d'ajouter les amorces et la matrice)
  • Pas d'amplification de produits non spécifiques grâce à la Taq ADN polymérase JumpStart, pour une plus grande efficacité et un meilleur rendement de la cible
  • Mélange maître JumpStart Taq ReadyMix avec SYBR® Green pour qPCR au SYBR® formulé avec du MgCl2 ou conditionné avec un flacon séparé afin de faciliter l'optimisation Produits ReadyMix compatibles avec les instruments pour tubes et pour plaques
  • Constance des performances d'une réaction à l'autre
  • Produit conçu pour réduire au minimum les risques de contamination
  • Réduction des dimères d'amorces
  • Réduction du temps de mise en place par rapport aux techniques HotStart® manuelles ou à billes de cire
  • Possibilité de mise en place à température ambiante et présence d'un colorant fluorescent : la solution idéale pour les applications de qPCR
Conditionnement
Le volume réactionnel par défaut est de 50 μl.
20RXN est conditionné en 1 X 500 μl
100RXN est conditionné en 1 X 2,5 ml
400RXN est conditionné en 1 X 10 ml
500RXN est conditionné en 1 X 12,5 ml
Principe
JumpStart Taq ReadyMix avec SYBR Green est recommandé pour les expériences d′amplification en temps réel de produit unique, et peut également servir à l′optimisation de PCR avant fabrication de sondes marquées avec un composé fluorescent. Il n′est pas recommandé d′utiliser ce type de sonde avec le colorant SYBR Green I.
Ce dernier, un colorant fluorescent se liant à l′ADN couramment employé, se fixe sur tous les ADN double brin ; la détection est assurée par la mesure de l′augmentation de la fluorescence au cours du cycle. SYBR Green I présente des maxima d′excitation et d′émission respectifs de 494 nm et 521 nm. Les réglages instrumentaux correspondant au colorant de référence ROX donnent des résultats satisfaisants pour la mesure du colorant de référence en PCR quantitative. La spécificité de la détection par SYBR de la QPCR de Sigma est fortement améliorée par l′incorporation d′une Taq polymérase médiée par un démarrage à chaud, la JumpStart Taq.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 994 056 et 6 171 785. L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés concernant l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet (telle que les revendications relatives aux appareils ou aux systèmes du brevet américain n° 6 814 934) ni aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n'est transmis expressément, par implication, ou par préclusion. Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations diagnostiques protégées par les brevets de Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du directeur de l'attribution des licences à l′adresse Applied Biosystems, Director of Licensing, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Blair R G Gordon et al.
Journal of bacteriology, 190(21), 7052-7059 (2008-09-09)
Lsr2 is a small, basic protein present in Mycobacterium and related actinomycetes. Our previous in vitro biochemical studies showed that Lsr2 is a DNA-bridging protein, a property shared by H-NS-like proteins in gram-negative bacteria. Here we present in vivo evidence
Bikem Soygur et al.
Human reproduction (Oxford, England), 31(7), 1455-1461 (2016-05-14)
As Syncytin 1 (human endogenous retrovirus (HERV-W)) is crucial for human embryo placentation is it expressed during preimplantation embryo development? Syncytin 1 was expressed mainly in trophoblast cells of the blastocyst particularly in cells underlying the inner cell mass (ICM).
T Y C Pang et al.
Neuroscience, 141(2), 569-584 (2006-05-24)
Huntington's disease is a fatal neurodegenerative disorder caused by a mutation of the huntingtin gene and involves progressive motor abnormalities (including chorea), cognitive deficits (dementia) as well as psychiatric symptoms. We have previously demonstrated that environmental enrichment slows the onset
Karim Sorefan et al.
Nature, 459(7246), 583-586 (2009-05-30)
Local hormone maxima are essential for the development of multicellular structures and organs. For example, steroid hormones accumulate in specific cell types of the animal fetus to induce sexual differentiation and concentration peaks of the plant hormone auxin direct organ
Mathew S Box et al.
Plant methods, 7, 7-7 (2011-03-15)
Many experiments in modern plant molecular biology require the processing of large numbers of samples for a variety of applications from mutant screens to the analysis of natural variants. A severe bottleneck to many such analyses is the acquisition of
Articles
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est l'une des techniques les plus couramment utilisées en biologie moléculaire. Le procédé de PCR implique trois étapes principales : la dénaturation, l'hybridation des amorces et l'élongation
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Protocoles
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Notre protocole de qPCR avec SYBR Green est conçu pour quantifier précisément l'expression génique ou des réactions de RT-PCR.
Contenu apparenté
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.