Documents
P6911
Sigma-Aldrich
Protéase from Streptomyces griseus
BioReagent, DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
Synonyme(s) :
Actinase E, Pronase E
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Poids mol.
monomer ~20 kDa
Concentration
≥4 unit/mg
Solubilité
water: 5-20 mg/mL
Activité étrangère
DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
Température de stockage
−20°C
Description générale
A mixture of at least three proteolytic activities including an extracellular serine protease. In general, serine proteases display a wide range of substrate specificities, which are believed to be mediated by an active site composed of one Asp, one His, and a Ser residue in the molecule. This enzyme prefers to hydrolyze peptide bonds on the carboxyl side of glutamic or aspartic acid.
Spécificité
Mélange d′au moins trois activités protéolytiques incluant une sérine protéase extracellulaire. En général, les sérines protéases sont actives sur une large gamme de substrats, et cette activité est attribuée à un site actif composé d′un résidu Asp, un résidu His et un résidu Ser dans la molécule. Cette enzyme hydrolyse préférentiellement les liaisons peptidiques du côté carboxylique de l′acide glutamique ou aspartique.
Application
Cette enzyme est plus active dans une plage de pH plus élevée que les protéases alcalines connues, présentant une activité protéolytique même dans une solution de NaOH à 0,2 N. Elle s′avère utile pour la protéolyse des protéines insolubles et pour les études structurelles sur les protéines.
La protéase est généralement utilisée pour les procédures d′isolement des acides nucléiques, en réalisant des incubations de 0,5 à 3,0 heures en présence de dodécylsulfate de sodium à 0,2 % et d′EDTA à 10 mM.
Suitable for:
  • Nucleic acid isolation procedures in incubations
  • Degrade protein during nucleic acid purification
  • Proteolysis of insoluble protein
  • Structural protein studies
Propriétés physiques
Complètement inactivée par chauffage à une température supérieure à 80 °C pendant 15 à 20 minutes.
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Notes préparatoires
Isolée à partir de milieu de culture de S. griseus.
Remarque sur l'analyse
The protease is incubated for 10 minutes at pH 7.5 at 37°C in a 6 ml reaction volume containing 0.54% casein and 0.041 M potassium phosphate buffer. The reaction is stopped by the addition of 5.0 ml of 0.11 M trichloroacetic acid.
Autres remarques
This protease is completely inactivated by heating above 80°C for 15-20 minutes. This enzyme is more active at a higher pH range, showing the proteolytic activity even in 0.2N NaOH solution.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P Bressollier et al.
Applied and environmental microbiology, 65(6), 2570-2576 (1999-05-29)
Streptomyces strain K1-02, which was identified as a strain of Streptomyces albidoflavus, secreted at least six extracellular proteases when it was cultured on feather meal-based medium. The major keratinolytic serine proteinase was purified to homogeneity by a two-step procedure. This
Jian-Hua Wang et al.
Journal of virology, 81(17), 8933-8943 (2007-06-15)
Dendritic cells (DCs) potently stimulate the transmission of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) to CD4(+) T cells. Immature DCs (iDCs) located in submucosal tissues can capture HIV-1 and migrate to lymphoid tissues, where they become mature DCs (mDCs) for
D Colombatto et al.
Journal of animal science, 81(10), 2617-2627 (2003-10-14)
A dual-flow continuous culture system was used to investigate the effects of pH and addition of an enzyme mixture to a total mixed ration (TMR) on fermentation, nutrient digestion, and microbial protein synthesis. A 4 x 4 Latin square design
O Almog et al.
Journal of molecular biology, 230(1), 342-344 (1993-03-05)
Streptomyces griseus excretes a small molecular mass (30 kDa) aminopeptidase that could be used for various biotechnological applications. This enzyme was isolated from an extracellular protease mixture of Streptomyces griseus (Pronase E. Sigma) and single crystals were obtained by the
Olivier Monestier et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 228, 61-67 (2018-12-07)
The understanding of muscle tissue formation and regeneration is essential for the development of therapeutic approaches to treat muscle diseases or loss of muscle mass and strength during ageing or cancer. One of the critical steps in muscle formation is