10104159001
Roche
DNase I
grade II, from bovine pancreas
Synonyme(s) :
Désoxyribonucléase, Désoxyribonucléate 5′-oligonucléotido-hydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine pancreas
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
DNA extraction: suitable
pH optimal
~7.0
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
La désoxyribonucléase I de pancréas de bovin (DNase I) a été utilisée pour :
- L′isolement de cellules des échantillons de poumon, de peau et de tumeurs
- l′extraction de l′ADN bactérien à partir de cellules bactériennes résistantes à la DNase I †
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 mg/ml
Ne pas mélanger au vortex lors de la dissolution.
Conditions de stockage (solution de travail) : Reconstituée dans de l′eau, la solution peut être conservée pendant 2 à 3 jours entre 2 et 8 °C. Ne pas mélanger au vortex lors de la dissolution. Remarque : Dissoudre à une concentration d′au moins 1 mg/ml.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash