537088
Pronase® Protease, Streptomyces griseus, Nuclease-Free
Widely used broad-spectrum protease mixture
Synonyme(s) :
Nuclease-Free Protease, Streptomyces griseus, Pronase® Protease, Pronase® Protease, Streptomyces griseus
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥70,000 proteolytic units/g dry wt
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: 10 mg/mL
Activité étrangère
Nuclease, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- in single-cell preparations for cardiac side population (CSP) analysis
- in aflatoxin plasma biomarker assay
- to permeabilize Caenorhabditis elegans embryo for in vivo micrococcal nuclease digestion
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2