G5663
Glutathione S-Transferase from E. coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Glutathione S-alkenetransferase, Glutathione S-alkyltransferase, Glutathione S-aralkyltransferase, Glutathione S-aryltransferase, Glutathione S-epoxidetransferase, RX: Glutathione R-transferase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Qualité
for molecular biology
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
26 kDa
Concentration
>0.1 mg/mL
>1 unit/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... GSTM1(2944)
Description générale
Spécificité
second substrate.
In ELISA, 0.5 μg of recombinant glutathione S-transferase is the minimum detectable level of enzyme with an anti-glutatione S-transferase, alkaline phosphatase conjugate.
In immunoblot, 50 ng of recombinant GST is the minimum detectable level of enzyme with an anti-glutathione S-transferase, alkaline phosphatase conjugate.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable