Documents
I3390
Sigma-Aldrich
IMDM
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IMDM
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Milieu de Dulbecco modifié par Iscove, liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Guilbert et Iscove ont démontré que les cellules précurseurs des érythrocytes et des macrophages pouvaient être cultivées dans un milieu sans sérum complètement défini, additionné d′albumine, de transferrine, de lécithine et de sélénium. Ce milieu est une modification du milieu d′Eagle modifié par Dulbecco (DME) contenant du sélénium, d′autres acides aminés et vitamines, du pyruvate de sodium, un tampon HEPES et du nitrate de potassium au lieu de nitrate ferrique. D′autres études ont démontré que le milieu d′Iscove pouvait soutenir la croissance de lymphocytes B de souris, de tissu hématopoïétique de la moelle osseuse, de lymphocytes B stimulés au lipopolysaccharide, de lymphocytes T et de diverses cellules hybrides.
Reconstitution
À supplémenter avec 0,584 g/l de L-glutamine.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Dillon M Voss et al.
Cancer research, 80(21), 4681-4692 (2020-09-16)
Muscleblind-like proteins (MBNL) belong to a family of tissue-specific regulators of RNA metabolism that control premessenger RNA splicing. Inactivation of MBNL causes an adult-to-fetal alternative splicing transition, resulting in the development of myotonic dystrophy. We have previously shown that the
S S Ozturk et al.
Journal of biotechnology, 18(1-2), 13-28 (1991-04-01)
A murine hybridoma cell line (167.4G5.3) was cultured in batch mode using IMDM containing different serum concentrations and bovine serum albumin (BSA). Cell growth and death, metabolism and antibody production were studied in these cultures. The cells were more susceptible
Complete replacement of serum in primary cultures of erythropoietin-dependent red cell precursors (CFU-E) by albumin, transferrin, iron, unsaturated fatty acid, lecithin and cholesterol.
N N Iscove et al.
Experimental cell research, 126(1), 121-126 (1980-03-01)
Sophie G Kellaway et al.
Haematologica, 106(6), 1569-1580 (2020-04-18)
Hematological malignancies are characterised by a block in differentiation, which in many cases is caused by recurrent mutations affecting the activity of hematopoietic transcription factors. RUNX1-EVI1 is a fusion protein formed by the t(3;21) translocation linking two transcription factors required
N N Iscove et al.
The Journal of experimental medicine, 147(3), 923-933 (1978-03-01)
Albumin, transferrin, and lipids can replace serum entirely for support of LPS-stimulated murine B lymphocytes in culture. In the presence of these compounds, growth and maturation to IgM and IgG secretion, induced by lipopolysaccharide (LPS), occurs at the same or