I6529
IMDM
With sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IMDM
About This Item
Produits recommandés
product name
Milieu de Dulbecco modifié par Iscove, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
glucose: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- human hepatocellular carcinoma (HCC) cell line HepG2 as monolayers
- to culture synovial tissue samples
- bacterial strain inoculum for stimulation of immune cell experiments
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable