H9411
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) (ML-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AHO3, Anti-BDMR, Anti-HA6116, Anti-HD4, Anti-HDAC-4, Anti-HDAC-A, Anti-HDACA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~140 kDa (additional weaker bands may be present)
Espèces réactives
rat, human, mouse
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract of HeLa nuclei
indirect immunofluorescence: 1:250 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat brain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunostaining
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable