Principaux documents
H3274
Sigma-Aldrich
Hygromycine B from Streptomyces hygroscopicus
powder, non-animal origin, suitable for cell culture and insect cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Hygromycin
50 MG
95,10 $
100 MG
187,00 $
250 MG
340,00 $
5 X 100 MG
632,00 $
1 G
778,00 $
95,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
95,10 $
100 MG
187,00 $
250 MG
340,00 $
5 X 100 MG
632,00 $
1 G
778,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H37N3O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
95,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Hygromycine B from Streptomyces hygroscopicus, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Source biologique
Streptomyces hygroscopicus
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Concentration
≥60% (HPLC)
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
faintly brown to brown
white to beige
(1) 7.1, (2) 8.8
Pf
160-180 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Description générale
Les aminoglycosides sont la classe d'antibiotiques ciblant le ribosome la plus couramment utilisée.[1] L'hygromycine B est un antibiotique à noyau aminocyclitol. L'organisme S. hygroscopicus possède une activité phosphotransférase (HPH) qui phosphoryle l'hygromycine B, favorisant l'apparition d'une auto-immunité vis-à-vis des effets toxiques de ce médicament.[2]
Structure chimique : aminoglycoside
Application
L'antibiotique hygromycine B a été utilisé pour conférer une résistance à l'hygromycine aux cellules suivantes :
  • Cellules 293T transfectées avec un mélange de plasmides, à 160 μg/ml[3]
  • Cellules MCF-7ALOX12, à 150 μg/ml[4]
  • Plasmide MSCV-luciférase-PGK-hygro[5]
  • Lignée de cellules HeLa stables à gène rapporteur de STAT3 (transfectées de façon stable avec le gène de la luciférase sous le contrôle du promoteur de STAT3), maintenue dans du DMEM supplémenté avec 10 % de sérum de veau fœtal[6]
L'hygromycine B est un antibiotique de la classe des aminoglycosides isolé chez Streptomyces hygroscopicus. Elle a été utilisée : pour étudier la synthèse des protéines au niveau de la translocation du ribosome 70S et des erreurs de lecture de la matrice d'ARNm ; comme agent antiviral par pénétration sélective de cellules rendues perméables à une infection virale et inhibition de la traduction ; comme agent de sélection de cellules transformées avec un gène de résistance à l'hygromycine. Comme agent de sélection, la concentration recommandée est de 100 à 800 μg/ml, plus précisément de 100 μg/ml chez les procaryotes, 200 μg/ml chez les eucaryotes inférieurs et 150 à 400 μg/ml chez les eucaryotes supérieurs.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Ce produit agit en inhibant la synthèse des protéines en induisant des erreurs de lecture de la matrice d'ARNm chez les procaryotes, avec le pouvoir d'inhiber la traduction.
Spectre antimicrobien : L'hygromycine B agit sur les bactéries, les champignons et les cellules d'eucaryotes supérieurs.
Attention
Les produits d'hygromycine B doivent être conservés dans leur emballage d'origine entre 2 °C et 8 °C. Sous forme de solide sec, ils sont stables pendant au moins cinq ans à une température de 2 °C à 8 °C et pendant trente jours à une température de 37 °C. Sous forme de solution, ils sont stables pendant deux ans dans leur emballage d'origine à une température de 2 °C à 8 °C.
Notes préparatoires
Ce produit est purifié par chromatographie d'échange d'ions. L'hygromycine B est soluble dans l'eau à plus de 50 mg/ml. Elle est également soluble dans le méthanol et l'éthanol. Les solutions doivent être stérilisées par filtration et non par autoclavage. De plus, il a été démontré que les solutions d'hygromycine B congelées perdent leur activité. Sachant qu'elles sont stables au réfrigérateur, leur congélation doit être évitée.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
J M Pardo et al.
Journal of general microbiology, 131(6), 1289-1298 (1985-06-01)
Hygromycin B, an aminocyclitol antibiotic that strongly inhibits both 70S and 80S ribosomes, is synthesized by Streptomyces hygroscopicus. Ribosomes from this Gram-positive mycelial bacterium are inhibited in vitro by the antibiotic. In contrast, the streptomycete is highly resistant to the
Nils Elfving et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(20), 8245-8250 (2011-05-04)
Development in plants is controlled by abiotic environmental cues such as day length, light quality, temperature, drought, and salinity. These signals are sensed by a variety of systems and transmitted by different signal transduction pathways. Ultimately, these pathways are integrated
Maria A Borovinskaya et al.
RNA (New York, N.Y.), 14(8), 1590-1599 (2008-06-24)
Aminoglycosides are one of the most widely used and clinically important classes of antibiotics that target the ribosome. Hygromycin B is an atypical aminoglycoside antibiotic with unique structural and functional properties. Here we describe the structure of the intact Escherichia
Alessio Colombo et al.
Neurobiology of disease, 33(3), 518-525 (2009-01-27)
Secretion of Amyloid-beta peptide (Abeta) circulating oligomers and their aggregate forms derived by processing of beta-amyloid precursor protein (APP) are a key event in Alzheimer's disease (AD). We show that phosphorylation of APP on threonine 668 may play a role
Ayodele Akintayo et al.
The Journal of biological chemistry, 295(41), 14053-14064 (2020-08-09)
The membrane-bound, long form of MGAT4D, termed MGAT4D-L, inhibits MGAT1 activity in transfected cells and reduces the generation of complex N-glycans. MGAT1 is the GlcNAc-transferase that initiates complex and hybrid N-glycan synthesis. We show here that Drosophila MGAT1 was also
Articles
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocoles
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.