Principaux documents
B5887
Sigma-Aldrich
Butyrate de sodium
≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
Acide butyrique sodium salt
250 MG
61,20 $
1 G
186,00 $
5 G
688,00 $
61,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
61,20 $
1 G
186,00 $
5 G
688,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.09
Beilstein:
3629439
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
61,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry.
Keep in a dry place. )
Technique(s)
DNA amplification: suitable
cell based assay: suitable
inhibition assay: suitable
Couleur
white
Pf
250-253 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Traces de cations
Na: 19.8-22.0% (anhydrous)
Adéquation
suitable for DNA precipitation
Application(s)
cell analysis
life science and biopharma
lipidomics
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
Application
Le butyrate de sodium a été utilisé :
  • comme composant du tampon d′homogénéisation et d′immunoprécipitation pour l′inhibition des HDAC dans les embryons de mouche et les cellules d′insecte s2[1]
  • comme inhibiteur des histone désacétylases dans la lignée cellulaire de cancer du sein MDA-MB-231, analysées par tests de viabilité cellulaire et de réplication virale[2]
  • pour accroître la production de l′activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) recombinant dans les cellules CHO (issues d′ovaires de hamster de Chine) en bioréacteur.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Le butyrate de sodium est un acide gras à chaîne courte qui inhibe les histone désacétylases (HDAC) dans la plage de concentration millimolaire.[1][2] Diminue la libération de Ca2+ des réserves intracellulaires. Induit une apoptose dans plusieurs lignées cellulaires. Le butyrate de sodium induit la production de protéines recombinantes dans les cellules CHO (ovaires de hamster de Chine) et d′autres lignées cellulaires humaines. Le butyrate de sodium affecte les voies d′expression génique et le protéome et dans les cellules. Il réprime l′expression des gènes liés au cycle cellulaire et modifie les gènes impliqués dans le métabolisme cellulaire et l′apoptose.[3]
Attention
Hygroscopique
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Histone deacetylase inhibitors improve the replication of oncolytic herpes simplex virus in breast cancer cells
Cody JJ, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92919-e92919 (2014)
Na-butyrate sustains energetic states of metabolism and t-PA productivity of CHO cells
McMurray-Beaulieu V, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 108(2), 160-167 (2009)
Histone deacetylase Rpd3 regulates olfactory projection neuron dendrite targeting via the transcription factor Prospero
Tea JS, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(29), 9939-9946 (2010)
Jiangping He et al.
Nature communications, 10(1), 34-34 (2019-01-04)
The majority of mammalian genomes are devoted to transposable elements (TEs). Whilst TEs are increasingly recognized for their important biological functions, they are a potential danger to genomic stability and are carefully regulated by the epigenetic system. However, the full
Ras Trokovic et al.
Stem cell research, 15(1), 254-262 (2015-06-23)
Somatic cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells (iPSC) by the forced expression of the transcription factors OCT4, SOX2, KLF4 and c-MYC. Pluripotent reprogramming appears as a slow and inefficient process because of genetic and epigenetic barriers of
Articles
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I would like to know which is the recommended solvent to make dilutions with Sodium butyrate B5887, they are meant for long-term storage.
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 100 mg/mL. The filter-sterilized solution is stable for up to 2 years at 2-8°C as indicated for the 500mM prepared solution, product TR-1008.