G5166
PNGase F from Elizabethkingia miricola
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
N-Glycosidase F, Peptide N-glycosidase
343,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
343,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Elizabethkingia miricola)
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥20000 units/mg protein
Poids mol.
36 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.