MilliporeSigma
Passer à
PP0201
Glycoprofile II, Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit
sufficient for 20 samples
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
573,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
573,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Contains sufficient reagents for a minimum of 20 reactions when the sample size is between one to two mg of a typical glycoprotein.
Application
GlycoProfile II has been optimized to provide a convenient and reproducible method to remove N-linked glycans from glycoproteins and is compatible with subsequent MALDI-TOF mass spectrometric analysis without interference from any of the reaction components.
GlycoProfile II Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit was used to study the effects of glycosylation of the N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc)-specific lectin found in Schizophyllum commune.
Glycoprofile II, Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit has been used in the deglycosylation of Schizophyllum commune lectin, Arabidopsis mannanase, human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) protein lysate and organic solute transporter protein, Ostβ.
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PP0200PP0540NDEGLY
description
sufficient for 20 samples
description
-
description
Sufficient for 24 samples
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • 10× Reaction Buffer 1 mL/vial
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) 50 U
    FDS
  • Ribonuclease B from bovine pancreas, BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE) .5 mg
    FDS
  • Octyl β-D-glucopyranoside, BioXtra, ≥98% (GC) 100 mg
    FDS
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration) .9 mL
    FDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3