Documents
NGLYFL-RO
Roche
N-glycosidase F
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
Synonyme(s) :
N-glycosidase F, PNGase F, Peptide-N-glycosidase F, peptide-N4-(acétyl-β-glucosaminyl)-asparagine amidase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Conjugué
(N-linked)
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Activité spécifique
>25000 units/mg protein
Poids mol.
35.5 kDa
Produit purifié par
electrophoresis
Conditionnement
pkg of 100 U (11365185001)
pkg of 250 U (11365193001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
colorless
pH optimal
7.0-8.0
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for enzyme test
Activité étrangère
Endoglycosidase F, none detected
a-Fucosidase, present
b-Galactosidase, present
b-N-Acetylhexosaminidase, present
dA(17h ≤100 units, present
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La N-glycosidase F (PNGase F) est une puissante enzyme qui hydrolyse les liaisons glycosylamine. Elle permet également de produire un peptide sans hydrate de carbone et un oligosaccharide à motif di-N-acétylchitobiose.
La N-glycosidase F, une enzyme aussi connue sous le nom de PNGase F, est une asparagine amidase issue de Flavobacterium meningosepticum. C'est un outil précieux couramment utilisé dans la recherche sur les protéines pour étudier et analyser la N-glycosylation.
Spécificité
Hydrolyse de tous types de chaînes N-glycaniques des glycopeptides et glycoprotéines, sauf présence de résidus fucose internes liés en α(1,3) dans les glycoprotéines de plantes et d'insectes. Absence d'activités protéolytiques contaminantes (x = H ou sucre[s]), conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Application
La N-glycosidase F a été utilisée pour déglycosyler des N-glycoprotéines.
La N-glycosidase F peut être utilisée pour cliver tous types de N-glycanes liés à des asparagines, sous réserve que les groupements amine et carboxyle se trouvent tous deux dans une liaison peptidique et que l'oligosaccharide soit au moins aussi long que le noyau chitobiose. Les produits de la réaction sont l'ammoniac, l'acide aspartique (dans la chaîne peptidique) et l'oligosaccharide complet.
Remarque : La N-glycosidase F recombinante est également disponible sous forme de solution.
Définition de l'unité
Une unité correspond à l'activité enzymatique qui hydrolyse 1 nmol de dabsyl-glycopeptide fibrine ou 0,2 nmol de dansyl-glycoprotéine fétuine en 1 minute, à 37 °C et à pH 7,8.
Forme physique
Solution limpide et incolore après reconstitution.
Notes préparatoires
Conditions de stockage (solution de travail) : entre 2 °C et 8 °C
La solution reconstituée reste stable pendant au moins quatre semaines à une température de 2 °C à 8 °C.
Reconstitution
Dissoudre le contenu dans 0,1 ml d'eau redistillée (pack de 100 unités) ou 0,25 ml d'eau bidistillée (pack de 250 unités) pour obtenir une concentration de 100 mM de tampon phosphate de sodium et de 25 mM d'EDTA (pH 7,2).
Remarque : La N-glycosidase F recombinante est également disponible sous la forme d'une solution contenant 50 % de glycérol.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Highly efficient production of peptides: N-glycosidase F for N-glycomics analysis
Hua L, et al.
Protein Expression and Purification, 17-22 (2014)
Integrated proteomic, phosphoproteomic and N-glycoproteomic analyses of chicken eggshell matrix
Yang R, et al.
Food Chemistry, 330 (2020)
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins
A L Tarentino et al.
Biochemistry, 24(17), 4665-4671 (1985-08-13)
Endo-beta-N-acetylglucosaminidase F (Endo F) and peptide:N-glycosidase F (PNGase F) were purified from cultures of Flavobacterium meningosepticum by ammonium sulfate precipitation followed by gel filtration on TSK HW-55(S). This system separated the two enzymes and provided PNGase F in a high