F8435
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
N-Glycosidase F, PNGase F, Peptide N-glycosidase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Qualité
Proteomics Grade
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥1,000 U/mg
Durée de conservation
≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution)
≥1 yr at -20 °C
Poids mol.
~36 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Protocoles
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.