Documents
P7367
Sigma-Aldrich
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE), for proteomics
Synonyme(s) :
N-Glycosidase F, PNGase F, Peptide N-glycosidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Qualité
for proteomics
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Durée de conservation
≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml)
≥1 yr at 2‑8 °C
Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles
Poids mol.
~36 kDa
Concentration
≥300 units/mL
≥50 units/mL
pH optimal
~8.6
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La PNGase F de qualité "protéomique" est hautement purifiée et lyophilisée dans un tampon phosphate de potassium dilué pour former un produit stable. Exempt de glycérol ou d'autres stabilisants, ce produit contient de très faibles quantités de sels tampons. C'est un produit ultrapur qui convient parfaitement à la N-déglycosylation des glycoprotéines ou des glycopeptides sur gel, en solution ou sur membrane d'hybridation.
Application
La PNGase F d'Elizabethkingia meningoseptica a été utilisée dans les applications suivantes :
  • N-déglycosylation de la protéine E du virus zika20
  • analyse de la glycosylation du récepteur des adénovirus et des coxsackievirus (CAR pour "Coxsackievirus and Adenovirus Receptor") au moyen de cellules COS exprimant le CAR
  • vérification de la N-glycosylation des molécules MICA ("MHC class 1 polypeptide-related sequence A", séquence A liée aux polypeptides de classe I du complexe majeur d'histocompatibilité)
Produit utilisable en protéomique et en glycobiologie ; compatible avec la spectrométrie de masse MALDI-TOF.
Produit utilisé pour la déglycosylation des protéines.
Actions biochimiques/physiologiques
Clive un glycane entier d′une glycoprotéine, à condition que le fragment d′asparagine glycosylé soit substitué sur ses extrémités amino et carboxyle avec une chaîne polypeptidique.
Définition de l'unité
Une unité catalyse la libération d′oligosaccharides à liaison N à partir d′1 nanomole de ribonucléase B dénaturée en une minute à 37 °C et pH 7,5 (suivi de la réaction par SDS-PAGE). Une unité Sigma d′activité PNGase F est égale à 1 milli-unité IUB.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Terry Nguyen-Khuong et al.
Glycoconjugate journal, 35(6), 499-509 (2018-11-24)
Analysis of glycans via a porous graphitized carbon liquid chromatography (PGC-LC) coupled with electrospray ionization (tandem) mass spectrometry (ESI-MS(/MS)) is a powerful analytical method in the field of glycomics. Isobaric glycan structures can be identified reliably with the help of
Yuzo Fujikura et al.
BMC biochemistry, 12, 52-52 (2011-09-23)
Hemojuvelin (HJV) is one of essential components for expression of hepcidin, a hormone which regulates iron transport. HJV is mainly expressed in muscle and liver, and processing of HJV in both tissues is similar. However, hepcidin is expressed in liver
Lars Andresen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 188(4), 1847-1855 (2012-01-10)
NKG2D ligand surface expression is important for immune recognition of stressed and neotransformed cells. In this study, we show that surface expression of MICA/B and other NKG2D ligands is dependent on N-linked glycosylation. The inhibitor of glycolysis and N-linked glycosylation
Mikkel G Terp et al.
NPJ precision oncology, 5(1), 65-65 (2021-07-17)
EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) resistance in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients is inevitable. Identification of resistance mechanisms and corresponding targeting strategies can lead to more successful later-line treatment in many patients. Using spectrometry-based proteomics, we identified increased fibroblast
Katherine J D Ashbourne Excoffon et al.
Journal of virology, 81(11), 5573-5578 (2007-03-23)
The coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) is both a viral receptor and homophilic adhesion protein. The extracellular portion of CAR consists of two immunoglobulin (Ig)-like domains, each with a consensus sequence for N-glycosylation. We used chemical, genetic, and biochemical studies
Articles
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Protocoles
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.