362300
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, Peptide-N-glycosidase F, Peptide-N⁴-(acetyl-β-glucosaminyl)-asparagine Amidase, PNGase F, Glycopeptidase F
640,00 $
About This Item
640,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
β-N-acetylhexosaminidase, α-fucosidase, β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Altmann, F., et al. 1995. Glycoconj. J. 12, 84.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable