MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Documents
T6399
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
TCA
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
Numéro Beilstein :
970119
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 51 °C)
Pureté
≥99.0%
Impuretés
Substances darkened by sulfuric acid, passes test
≤0.01% insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.03%
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 g/10 mL
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Trichloroacetic acid has been used for the precipitation of sLRP (soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1) isolated from plasma.
  • It has been used for the extraction of ascorbic acid from plant samples. It has also been used for the preparation of ascorbate standards for ascorbate assay.
  • It has been used for the precipitation of IMAC (immobilized metal ion affinity chromatography)-isolated phosphoproteins.
Utilisé de façon traditionnelle pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration en protéine par précipitation quantitative. Utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Casein Kinase 2 (CK2)-mediated Phosphorylation of Hsp90? as a Novel Mechanism of Rifampin-induced MDR1 Expression.
Kim SW et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 17029-17029 (2015)
Measurement of reduced, oxidized and total ascorbate content in plants.
Gillespie KM and Ainsworth EA
Nature Protocols, 2, 871-871 (2007)
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare AP et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24, 25-25 (2011)
Seokjo Kang et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 667-680 (2019-07-01)
Increased levels of total tau (t-tau) and hyperphosphorylated tau (p-tau) proteins in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease (AD) patients are well documented and strongly correlate with AD pathology. Recent studies have further shown that human tau can be released
Philip D Campbell et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14717-14732 (2014-10-31)
Mutations in Kinesin proteins (Kifs) are linked to various neurological diseases, but the specific and redundant functions of the vertebrate Kifs are incompletely understood. For example, Kif5A, but not other Kinesin-1 heavy-chain family members, is implicated in Charcot-Marie-Tooth disease (CMT)