Principaux documents
F7524
Sigma-Aldrich
Sérum de veau fœtal
Fetal Bovine Serum
1 of 8 reviewers received a sample product or took part in a promotion
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160409
Nomenclature NACRES :
NA.71
Source biologique:
bovine fetus
Origine:
non-USA origin
Stérilité:
sterile-filtered
Conditions d'expédition:
dry ice
Le produit F7524 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Classic
Composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
Origine
non-USA origin
Disponibilité
not available in Canada, USA
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Le sérum de veau fœtal a été utilisé comme supplément dans des milieux de culture cellulaire tels que le milieu RPMI-1640 (développé au Roswell Park Memorial Institute) et le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM)[1] afin de faciliter la croissance de diverses lignées cellulaires.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sérum de veau fœtal (FBS) est un supplément pour milieu de culture cellulaire couramment utilisé pour faciliter la croissance in vitro et ex vivo des cultures de cellules, de tissus et d'organes. Le FBS reste un supplément pour milieux très prisé, car il assure de multiples fonctions en culture cellulaire. Il apporte des nutriments, des facteurs de croissance et d'adhésion et protège les cellules des dommages oxydatifs et de l'apoptose par des mécanismes qui sont difficiles à reproduire avec les milieux sans sérum. Il apporte aux cellules en culture de nombreux facteurs de croissance et de survie non définis. Le FBS dérivé de sang coagulé est le supplément non défini le plus utilisé dans la culture de cellules eucaryotes, et notamment de cellules de mammifères. Il est généralement utilisé avec les milieux classiques mis au point dans les années 1950 et 1960. Ces derniers comprennent de nombreux milieux très prisés, comme le milieu essentiel minimum (MEM), le milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DME ou DMEM), le milieu de Dulbecco modifié par Iscove (IMDM), le milieu M199 et le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute).
Caractéristiques et avantages
F7524 est le même excellent produit que le produit S0115 de Biochrom GmbH.
Remarque sur l'analyse
  • A fait l'objet de tests pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Informations légales
Non disponible aux États-Unis et au Canada. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur local la disponibilité et les restrictions d'importation dans votre pays.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Hans F N Kvitvang et al.
Journal of chromatography. A, 1370, 70-79 (2014-12-03)
Metabolic profiling has become an important tool in biological research, and the chromatographic separation of metabolites coupled with mass spectrometric detection is the most frequently used approach for such studies. The establishment of robust chromatographic methods for comprehensive coverage of
Elisabeth F P Peterse et al.
BMC cancer, 16, 475-475 (2016-07-16)
Chondrosarcoma is a malignant cartilage forming bone tumour for which no effective systemic treatment is available. Previous studies illustrate the need for a better understanding of the role of the IGF pathway in chondrosarcoma to determine if it can be
Carlo E A Jochems et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 30(2), 219-227 (2002-04-25)
Fetal bovine serum (FBS) is a common component of animal cell culture media. It is harvested from bovine fetuses taken from pregnant cows during slaughter. FBS is commonly harvested by means of a cardiac puncture without any form of anaesthesia.
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Jiří Voller et al.
Bioorganic chemistry, 90, 103005-103005 (2019-07-05)
Rho-associated serine/threonine kinases (ROCKs) are principal regulators of the actin cytoskeleton that regulate the contractility, shape, motility, and invasion of cells. We explored the relationships between structure and anti-ROCK2 activity in a group of purine derivatives substituted at the C6
Articles
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Révisez les bases de l'utilisation du sérum bovin (ou de veau) fœtal dans la culture de cellules, et redécouvrez comment la provenance et la réglementation affectent le prix des sérums impliqués dans les tests cellulaires.
Contenu apparenté
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Hello, I have a question regarding FBS (F7524), for my experiment it is essential there is no dopamine or serotonine in my medium. Is it known wether these substances are present in FBS?
    1 answer
    1. This product has not undergone testing to determine the presence of dopamine or serotonin.
      Helpful?
  2. Could the presence of insoluble precipitates when thawing the serum indicate contamination?
    1 answer
    1. ​Thawed serum may contain precipitates and flocculants due to various reasons, such as residual fibrinogen converting to fibrin upon thawing. Centrifugation at 400 xg can remove excess fibrin, while filtering serum is not recommended to avoid protein depletion and clogged filters.
      Additional points to consider:
      •Cloudiness in human serum products is common and indicates the presence of lipids. Clear, lipid-free human serum products are not available.
      •Microscopic serum precipitates may resemble yeast contamination but are actually lipid aggregates that can be dissolved by lipase. They do not show growth in culture or gram staining and can be removed through centrifugation or filtration.
      •Gel layer or clumps in serum are caused by poor or overheated inactivation or improper mixing of FBS during the Heat inactivation process. Serum with these characteristics should not be used.
      •To minimize denaturation of serum lipoproteins and turbidity, it is recommended to prepare single-use aliquots and avoid repeated freeze-thaw cycles.
      Helpful?
  3. Is this product F7524 heat-inactivated? Should it be prior to use?
    1 answer
    1. This product has not been heat inactivated. For most cell culture applications heat inactivation is not necessary. If the application requires inactivation of any heat labile serum components, such as compliment or cytokines, the product may be heat inactivated in the lab. Alternatively, a heat inactivated version of this product is also available. See product F9665.
      To heat inactivate this product:
      1. Allow serum containers to come to room temperature. Swirl bottles of serum immediately before adding to the water bath.
      2. A water-filled control bottles (T1) should be placed in a 56 °C water bath. Place the containers in the water bath up to the serum line. Do not completely submerge the containers. When the temperature of T1 reaches 56 °C, start the timer set for 30 minutes. Do not allow temperatures to exceed 56 °C. Higher temperatures will denature the proteins, gel the serum or alter the performance of the serum.
      3. Gently swirl the bottles every 5 to 10 minutes while in the water bath and check the temperature in the control bottle. It is not uncommon for plastic containers to bow slightly after heat treatment. This is not harmful to the serum.
      4. At the end of 30 minutes remove the serum bottles from the water bath. Aliquot the serum into smaller volumes and freeze. Avoid repeated thaw-freeze cycles.
      Helpful?
  4. Bonjour, Quelle est la composition et la concentration du sérum référencé F7524 en Calcium ? Cordialement
    1 answer
    1. Calcium levels are not determined for this product. The serum is a natural product that will contain calcium at physiological levels.
      Helpful?
  5. Welches fetale Kälbserum wurde für die Kryokonservierung von Mausembryonen oder Eiestockmäus verwendet?
    1 answer
    1. Unfortunately, a fetal calf serum that has been specifically tested for cryopreservation of mouse embryos or ovarian mice is not currently offered. Please see the link below to review Product ES009-M, Fetal Bovine Serum. This product is tested for expansion and cytotoxicity of mouse embryonic stem cells and may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/es009m
      Helpful?
  6. How can we heat inactivate the fetal bovine serum cat: F7524? For how long?
    1 answer
    1. All heat inactivated serum products are treated at 56 deg. C for 30 minutes. This process may be applied to manually heat inactivate serum on a per bottle basis using a water bath. When immersing bottles do not allow water to come in contact with the cap/closure.
      Helpful?
  7. Is Feta bovine serum F7524-500ML heat inactivated?
    1 answer
    1. This product is not heat-inactivated.
      Helpful?
  8. Is Product F7524, Fetal Bovine Serum, a USDA approved serum?
    1 answer
    1. This is a non-USDA approved serum. The serum is tested for BVD (bovine virus diarrhea), PI3 (parainfluenza type 3), and IBR (infectious bovine rhinotracheitis) only.
      Helpful?
  9. Where is Product F7524, Fetal Bovine Serum, sourced from?
    1 answer
    1. Product is South American Origin and EU approved.  Some batches could be sourced from France.
      Helpful?
  10. How is Product F7524, Fetal Bovine Serum, sterilized?
    1 answer
    1. This product is sterilized by filtration through three (3) sterile filter membranes, each of which has a pore size of 0.1 microns.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  
Reviews
1 of 8 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 8 Reviews  
Active Filters
  1. TU Kaiserslautern
    • Review 1
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    Fetal Bovine Serum
    Serum tested and found to be suitable for HeLa, RPE and C2C12 cells.
    Helpful?
  2. Poznan, Poland
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Works correctly with C2C12 cells within 10-20% concentration in medium
    Helpful?
  3. 6 Ratings-Only Reviews